Merck
348058
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis-(diphenylphosphino)-ethan]-tetracarbonylmolybdaen
97%
About This Item
Lineare Formel:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]Mo(CO)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
606.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
185-187 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)