Wichtige Dokumente
346632
2-Chlorhydrocinnamonitril
99%
Synonym(e):
3-(2-Chlorphenyl)propionitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
83 °C/0.15 mmHg (lit.)
Dichte
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
SMILES String
Clc1ccccc1CCC#N
InChI
1S/C9H8ClN/c10-9-6-2-1-4-8(9)5-3-7-11/h1-2,4,6H,3,5H2
InChIKey
MMTXIUJWFHJGBA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?