Merck
346241
Sigma-Aldrich
Isopropylformimidat -hydrochlorid
technical grade
About This Item
Lineare Formel:
HC(=NH)OCH(CH3)2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
108 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
Cl.CC(C)OC=N
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(2)6-3-5;/h3-5H,1-2H3;1H
InChIKey
NWCBOWOTHFLANG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Isopropyl formimidate hydrochloride may be used in the synthesis of 5: 6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosylbenziminazole.[1]
Sonstige Hinweise
Contains isopropyl alcohol and ammonium chloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
609. Chemistry of the vitamin B12 group. Part II. Synthesis of 5: 6-dimethyl-1-a-D-ribofuranosylbenziminazole.
Johnson AW, et al.
Journal of the Chemical Society, 3061-3066 (1953)