Merck
345539
Sigma-Aldrich
Zinn(IV)-bis(acetylacetonat)dibromid
97%
About This Item
Lineare Formel:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2SnBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: tin
mp (Schmelzpunkt)
182-184 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)\C=C(\C)O[Sn](Br)(Br)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2BrH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b4-3+;4-3-;;;
InChIKey
KVKLTXKAUBLTRX-UZUXQKAQSA-J
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)