345253
S-Benzyl-L-cysteinol
97%
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-(benzylthio)-1-propanol
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −49°, c = 1.4 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
42-46 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@H](CO)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NOS/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
InChIKey
AUOITUNWAPLMBM-SNVBAGLBSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?