Merck
344567
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyanisol
98%
Synonym(e):
1-Ethoxy-2-methoxybenzene
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccccc1OC
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)