Wichtige Dokumente
344281
2,4,6-Trichlorbenzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
160-164 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
RAFFVQBMVYYTQS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Active-sodium-promoted reductive cleavage of halogenated benzoic acids
- Synthesis of aryl aminopyrazole benzamides for use as non-steroidal selective glucocorticoid receptor agonists
- Flame retardant monomer synthesis
- Synthesis of 3,4,7-trisubstituted coumarins for use as antifungals
- Solid-phase synthesis of saphenamycin analogs with antimicrobial activity
Cocatalyst for cis-dihydroxylation and epoxidation of alkenes
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?