Merck
343749
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2,2-dimethyl-3-pentanol
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CC(C2H5)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−19 °C (lit.)
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(O)(CC)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-6-9(10,7-2)8(3,4)5/h10H,6-7H2,1-5H3
InChIKey
CFWIFHZJKFFDFU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)