Merck
342254
Sigma-Aldrich
Rhenium(IV)-oxid
99.7% trace metals basis
Synonym(e):
Rhenium dioxide
Größe auswählen
1 G
CHF 551.00
5 G
CHF 1’990.00
CHF 551.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 551.00
5 G
CHF 1’990.00
About This Item
Lineare Formel:
ReO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 551.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.7% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: rhenium
SMILES String
O=[Re]=O
InChI
1S/2O.Re
InChIKey
WXBOMIKEWRRKBB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rhenium(IV) oxide is a crystalline solid that adopts a rutile structure. It can be used as a catalyst, and additive in the fabrication of superconducting ceramics. The layers containing ReO2 can be used to protect dielectric layers, inter-connects, and ferroelectric capacitors.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)