Merck
342009
Sigma-Aldrich
4-(1,1,2,2-Tetrafluor-ethoxy)-benzaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
CHF2CF2OC6H4COH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
227 °C (lit.)
Dichte
1.343 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)C(F)(F)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H6F4O2/c10-8(11)9(12,13)15-7-3-1-6(5-14)2-4-7/h1-5,8H
InChIKey
ZTBIQWAGWYPSHC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)