Merck
341266
Sigma-Aldrich
zyklisches Isopropyliden-1,1-cyclopropandicarboxylat
99%
Synonym(e):
6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octan-4,8-dion, Cyclopropan-1,1-dicarbonsäure-cycl.-isopropylidenester
Größe auswählen
5 G
CHF 84.90
CHF 84.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 84.90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.16
Beilstein:
1241835
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 84.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C (lit.)
Löslichkeit
DMF: soluble(lit.)
THF: soluble
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketal
SMILES String
CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
AXJVPXNVESYGDT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)