340537
Trimethyl-4-bromorthobutyrat
95%
Synonym(e):
4-Brom-1,1,1-trimethoxybutan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
70 °C/0.7 mmHg (lit.)
Dichte
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(CCCBr)(OC)OC
InChI
1S/C7H15BrO3/c1-9-7(10-2,11-3)5-4-6-8/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
QBLJMYITBNHQOT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter