Wichtige Dokumente
339938
3,4-Diaminotoluol
99%, purified by sublimation
Synonym(e):
4-Methyl-o-phenylendiamin, 3,4-Diamino-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Aufgereinigt durch
sublimation
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
87-89 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
InChIKey
DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?