Merck
339814
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methyl-4-nitro-benzylamin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
(R)-1-(4-Nitrophenyl)-ethylamin -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4CH(CH3)NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.64
Beilstein:
3701567
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]25/D +6.0°, c = 1 in 0.05 M NaOH
mp (Schmelzpunkt)
248-250 °C (lit.)
SMILES String
Cl.C[C@@H](N)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12;/h2-6H,9H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
InChIKey
CZQQGVFHLSBEDV-FYZOBXCZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)