Wichtige Dokumente
339792
3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
98%
Synonym(e):
Dibutyl-squarat
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
139 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketone
SMILES String
CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C12H18O4/c1-3-5-7-15-11-9(13)10(14)12(11)16-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?