Wichtige Dokumente
339555
Brommethylphenylsulfon
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
51-53 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
sulfone
SMILES String
BrCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7BrO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
SKIMEKUYIQHJQV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)