Wichtige Dokumente
338931
3,4,5-Trimethoxybenzylamin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
121 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
COc1cc(CN)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H15NO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6,11H2,1-3H3
InChIKey
YUPUSBMJCFBHAP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?