Merck
338427
Sigma-Aldrich
2,8-Bis-(trifluormethyl)-4-chinolincarbonitril
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H4F6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(C#N)c2cccc(c2n1)C(F)(F)F
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)