Merck
336017
Sigma-Aldrich
4-Aminophthalonitril
98%
Synonym(e):
3,4-Dicyan-anilin
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3-1,2-(CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Assay
98%
Form
powder, crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
179-181 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Nc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-8(11)3-7(6)5-10/h1-3H,11H2
InChIKey
RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)