Merck
335088
Sigma-Aldrich
Hydrido-tetrakis-(triphenylphosphin)-rhodium(I)
Synonym(e):
HRh(PPh3)4, Tetrakis(triphenylphosphine)rhodium hydride
About This Item
Lineare Formel:
[(C6H5)3P]4RhH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1153.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: rhodium
mp (Schmelzpunkt)
140-146 °C (lit.)
SMILES String
[RhH].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Rh.H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h4*1-15H;;
InChIKey
QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for hydrogenation of alkenes and hydrosilylation of alkynes.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Beaupere, D.; Bauer, P.; Uzan, R.
Canadian Journal of Chemistry, 57, 218-218 (1979)
Watanabe, H.; Asami, M.; Nagai, Y.
Journal of Organometallic Chemistry, 195, 363-363 (1980)