Merck
33420
Sigma-Aldrich
5,6-Diamino-uracil -sulfat (Salz)
purum, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
4,5-Diamino-2,6-dihydroxy-pyrimidin -sulfat (Salz)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4O2 · 0.5H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.16
Beilstein:
3781587
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
purum
Assay
≥95.0% (HPLC)
Glührückstand
≤1%
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1
Ersetzt durch