Merck
D15103
Sigma-Aldrich
5,6-Diamino-uracil-sulfat
95%
Synonym(e):
4,5-Diamino-2,6-dihydroxy-pyrimidin-sulfat, 5,6-Diamino-2,4-dihydroxy-pyrimidin-sulfat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4O2 · xH2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.12 (free base basis)
Beilstein:
3781587
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>260 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(O)nc(O)c1N
InChI
1S/C4H6N4O2.H2O4S/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9;1-5(2,3)4/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
IKARJSDZQCSEJX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)