Merck
333964
Sigma-Aldrich
Zirkonium(IV)-fluorid Hydrat
97%
About This Item
Lineare Formel:
ZrF4·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.22 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
Zusammensetzung
Degree of hydration, 2-3
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.H2O.Zr/h4*1H;1H2;/q;;;;;+4/p-4
InChIKey
GORLMDNEWNWWBP-UHFFFAOYSA-J
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)