Wichtige Dokumente
333646
1,13-Tetradecadien
90%
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
131 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
SMILES String
C=CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H26/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
InChIKey
XMRSTLBCBDIKFI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?