Wichtige Dokumente
333328
6-Ethoxybenzothiazol-2-sulfonamid
97%
Synonym(e):
6-Ethoxyzolamid, Ethoxzolamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
190-193 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccc2nc(sc2c1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3S2/c1-2-14-6-3-4-7-8(5-6)15-9(11-7)16(10,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,12,13)
InChIKey
OUZWUKMCLIBBOG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA1(759) , CA12(771) , CA13(377677) , CA14(23632) , CA2(760) , CA3(761) , CA4(762) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA6(765) , CA7(766) , CA9(768)
mouse ... Car5a(12352)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?