Merck
332062
Sigma-Aldrich
Dichlor-bis(tributylphosphin)nickel(II)
Synonym(e):
NSC 54233
About This Item
Lineare Formel:
{[CH3(CH2)3]3P}2NiCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
43-45 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Ni]Cl.CCCCP(CCCC)CCCC.CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C12H27P.2ClH.Ni/c2*1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;;;/h2*4-12H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
KPFOFXWYYUNJOZ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Catalyst for:
  • Wenkert arylations
  • Regioselective [2+2+2] cycloadditions
  • Polymerization reactions
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.