Merck
332011
Sigma-Aldrich
4-Acetyl-4-phenylpiperidin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
1-(4-Phenyl-4-piperidinyl)-ethanone hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.74
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
232-234 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble(lit.)
SMILES String
Cl[H].CC(=O)C1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO.ClH/c1-11(15)13(7-9-14-10-8-13)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,14H,7-10H2,1H3;1H
InChIKey
JYDHZOIDIWUHDB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride generates acetylperoxyl radical via laser flash photolysis in the presence of oxygen.
Anwendung
Reactant for synthesis of neurotransmitter transport inhibitors with activity at dopamine receptor sites
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Laser flash photolysis of new water-soluble peroxyl radical precursor.
El-Agamey A.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 203(1), 13-17 (2009)