Wichtige Dokumente
331791
exo-Tricyclo[4.2.1.02.5]nona-3,7-dien-3,4-dicarbonsäure-dimethylester
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
SMILES String
COC(=O)C1=C([C@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]12)C(=O)OC
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)