Merck
330604
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-cyclohexancarbonsäure, Mischung aus cis und trans
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H10CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4633 (lit.)
bp
241-242 °C/746 mmHg (lit.)
Dichte
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC1CCCCC1C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
VSKXJRZPVDLHFY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid was used in the synthesis of substituted cyclohexyl carbonyl chlorides.[1]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and evaluation of mefway analogs as ligands for serotonin 5HT1A receptors.
Thio JP, et al.
Medicinal Chemistry Research, 1-7 null