Merck
326100
Sigma-Aldrich
Ammoniumhexachlorplatinat(IV)
Synonym(e):
‘Platinsalmiak’
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2PtCl6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
443.87
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Dichte
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[NH4+].[NH4+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Pt/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChIKey
PCCGQTHFYHJATL-UHFFFAOYSA-J
Leistungsmerkmale und Vorteile
Reacts with Cu(OAc)2 and H2S to form Cu2PtIIPt3IVS8 which has applications in diamagnetic materials and semiconductors.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)