Merck
326003
Sigma-Aldrich
Thulium(III)-sulfat Octahydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Sulfuric acid thulium(III) salt octahydrate
About This Item
Lineare Formel:
Tm2(SO4)3 · 8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
770.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99.9% trace metals basis
Eignung der Reaktion
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Tm/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
InChIKey
GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
Anwendung
Reactant in dehydration reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)