Wichtige Dokumente
325740
Holmium(III)-sulfat Octahydrat
99.9%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Ho2(SO4)3 · 8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
762.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Assay
99.9%
SMILES String
O.[Ho+3].[Ho+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)