325449
Vinyltrifluoracetat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
6.93 psi ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
10 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.317 (lit.)
bp
40 °C/750 mmHg (lit.)
Dichte
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)OC=C
InChI
1S/C4H3F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H,1H2
InChIKey
ZBGRMWIREQJHPK-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-25.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles