Wichtige Dokumente
324892
1-Benzocyclobutencarbonitril
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5479 (lit.)
bp
88 °C/1.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#CC1Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H7N/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)8/h1-4,8H,5H2
InChIKey
FJIDKRPZJBUHME-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?