Merck
323632
Sigma-Aldrich
Acetessigsäurethio-tert.-butylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2COSC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
95-100 °C/0.9 mmHg (lit.)
Dichte
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CC(=O)SC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2S/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChIKey
FXOMETKMHQLOHH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)