Merck
323454
Sigma-Aldrich
Kaliumhexabromoplatinat(IV)
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
K2PtBr6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
752.70
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder
SMILES String
[K+].[K+].Br[Pt--](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)