Merck
323012
Sigma-Aldrich
Chlor-cyclohexyl-dimethylsilan
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H11Si(CH3)2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
95-97 °C/40 mmHg (lit.)
Dichte
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17ClSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h8H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
MEUXNEGJODESOX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)