Merck
319791
Sigma-Aldrich
1,5,9-Triazacyclododecan
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.28
Beilstein:
636026
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
bp
77-78 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-35 °C (lit.)
SMILES String
C1CNCCCNCCCNC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-4-10-6-2-8-12-9-3-7-11-5-1/h10-12H,1-9H2
InChIKey
VQFZKDXSJZVGDA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter