Merck
319724
Sigma-Aldrich
Heptadecafluor-1-octansulfonylfluorid
95% (sum of isomers)
Synonym(e):
Perfluor-1-octansulfonylfluorid
About This Item
Lineare Formel:
CF3(CF2)7SO2F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
502.12
Beilstein:
1718067
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<10 mmHg ( 20 °C)
Assay
95% (sum of isomers)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n20/D 1.301 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
Dichte
1.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C8F18O2S/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28
InChIKey
BHFJBHMTEDLICO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)