Merck
319716
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-Camphersulfonylimin
99%
Synonym(e):
(3aR)-(+)-4,5,6,7-Tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazol-2,2-dioxid, (7R)-(+)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dec-4-en-3,3-dioxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.30
Beilstein:
85297
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +34°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
229-230 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m0/s1
InChIKey
ZAHOEBNYVSWBBW-MHPPCMCBSA-N
Anwendung
Die (R) und (S) Formen sind Edukte der chiralen (Camphorsulfonyl)-oxaziridine, welche in der asymmetrischen Hydroxylierung von Enolaten von Estern und Amiden verwendet werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Journal of Organic Chemistry, 51, 2402-2402 (1986)