Wichtige Dokumente
318272
Xenondifluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
3.8 mmHg ( 25 °C)
mp (Schmelzpunkt)
129 °C (lit.)
Dichte
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[Xe]F
InChI
1S/F2Xe/c1-3-2
InChIKey
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?