Merck
318043
Sigma-Aldrich
Difluormethan
99.7%
Synonym(e):
HFC-32
About This Item
Lineare Formel:
CH2F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
52.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.7%
bp
−51.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−136 °C (lit.)
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FCF
InChI
1S/CH2F2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
RWRIWBAIICGTTQ-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)