Merck
316881
Sigma-Aldrich
Cobalt(II)-benzoylacetonat
About This Item
Lineare Formel:
[C6H5COCH=C(O-)CH3]2Co
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
125 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
C\C(O[Co]O\C(C)=C\C(=O)c1ccccc1)=C/C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/2C10H10O2.Co/c2*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h2*2-7,11H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
InChIKey
JEMVMUWUMZLULL-ORWWTJHYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)