Merck
309575
Sigma-Aldrich
Pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecan-8,11-dion
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
240-242 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
O=C1[C@H]2[C@@H]3C[C@H]4[C@H]5[C@@H]3[C@@H]1[C@H]5C(=O)[C@@H]24
InChI
1S/C11H10O2/c12-10-6-2-1-3-5-4(2)8(10)9(5)11(13)7(3)6/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6-,7-,8-,9-/m1/s1
InChIKey
WTUFOKOJVXNYTJ-MFAOOUEMSA-N
Anwendung
Pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-dione was used in the synthesis of 8,11-dihydroxy-pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-lactam by reacting with aqueous sodium cyanide[1].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martins FJ, et al.
Tetrahedron, 49(42) (1993)