Merck
309311
Sigma-Aldrich
Quecksilber(II)-perchlorat Hydrat
98%
About This Item
Lineare Formel:
Hg(ClO4)2·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.49 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
solid
Zusammensetzung
Degree of hydration, 3-5
Hg, 42-45%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.[Hg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Hg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
OOYSCVKOXPZTGW-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1