Wichtige Dokumente
306622
4-Chlor-3-fluorphenol
98%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
84 °C/44 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Oc1ccc(Cl)c(F)c1
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
InChIKey
XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?