Merck
305804
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-2,10-Camphersultam
98%
Synonym(e):
(+)-10,2-Camphersultam, (+)-exo-10,2-Bornansultam, (1R,5S)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decan-3,3-dioxid, L-2,10-Camphersultam
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.31
Beilstein:
4675755
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +32°, c = 5 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
185-187 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N[C@H]3C2
InChI
1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m0/s1
InChIKey
DPJYJNYYDJOJNO-NRPADANISA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)