Wichtige Dokumente
305782
4-(3-Oxobutyl)phenylacetat
≥96%
Synonym(e):
4-(4-Acetoxyphenyl)-2-butanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
bp
123-124 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CC(=O)CCc1ccc(OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-9(13)3-4-11-5-7-12(8-6-11)15-10(2)14/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
UMIKWXDGXDJQJK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?