Merck
305766
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-2-Methylglycidyl-4-nitrobenzoat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]19/D +5.9°, c = 2.4 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
87-89 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
nitro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@]2(COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)CO2
InChI
1S/C11H11NO5/c1-11(7-17-11)6-16-10(13)8-2-4-9(5-3-8)12(14)15/h2-5H,6-7H2,1H3/t11-/m1/s1
InChIKey
PUBTVFBOTFDPTA-LLVKDONJSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)