Merck
305634
Sigma-Aldrich
Methanphosphonsäure-bis-(2-chlorethylester)
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3P(O)(OCH2CH2Cl)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
bp
124-125 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C5H11Cl2O3P/c1-11(8,9-4-2-6)10-5-3-7/h2-5H2,1H3
InChIKey
IPTIBLAAEZFRHZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)